Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
461250010
461250050
461250250
ACRO461250010EA
42.5
EUR
ACRO461250010
ACRO461250050
ACRO461250250
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Tenofovir disoproxil fumarate
Formula:
C₁₉H₃₀N₅O₁₀P·C₄H₄O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08141829 Núm. CAS: 202138-50-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Fumaric acid | 17.5 to 19 |