Febuxostat 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
461580010 461580050
ACRO461580010EA 146 EUR
ACRO461580010 ACRO461580050
Febuxostat 98%
Febuxostat
Formula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316.37 g/mol
Pto. de fusión: 209 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00871598
Núm. CAS: 144060-53-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %