1,8-Diazafluoren-9-one
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461310010 461310050
ACRO461310010EA 398 EUR
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Formula: C₁₁H₆N₂O
Pto. de fusión: 229…233 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082335
Núm. CAS: 54078-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %