Ifosfamide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
461350010 461350050
ACRO461350010EA 171 EUR
ACRO461350010 ACRO461350050
Ifosfamide
Ifosfamide
Formula: C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057374
Núm. CAS: 3778-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)