1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
461360010
461360050
ACRO461360010EA
71.6
EUR
ACRO461360010
ACRO461360050
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formula:
C₄H₃N₃ Pto. de fusión: 32…35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233358 Núm. CAS: 57090-88-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 148 °C |
Water | ≤2.5 % |
HPLC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...