Etosuximida
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
461400050 461400250 461401000
ACRO461400050EA 46.4 EUR
ACRO461400050 ACRO461400250 ACRO461401000
Etosuximida
Etosuximida
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Pto. Ebullición: 134 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072123
Núm. CAS: 77-67-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %