Proguanil hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorguanide, 1-(4-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride
461430250 461431000
ACRO461430250EA 77.9 EUR
ACRO461430250 ACRO461431000
Proguanil hydrochloride 97%
Proguanil hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆ClN₅·HCl
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01732193
Núm. CAS: 637-32-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %