Monensin sal monosódica 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 98.2 EUR
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin sal monosódica 90%
Monensin sal monosódica
Formula: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Pto. de fusión: 267…269 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077826
Núm. CAS: 22373-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %