Brimonidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
461520010 461522500
ACRO461520010EA 263 EUR
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Formula: C₁₁H₁₀BrN₅
Pto. de fusión: 235…236 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153878
Núm. CAS: 59803-98-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %