Irinotecan hydrochloride trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461540010 461542500
ACRO461540010EA 765 EUR
ACRO461540010 ACRO461542500
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Formula: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01765731
Núm. CAS: 136572-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
HPLC ≥96.0 %