Ethynylestradiol 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

461550010 461550050
ACRO461550010EA 129 EUR
ACRO461550010 ACRO461550050
Ethynylestradiol 98%
Ethynylestradiol
Formula: C₂₀H₂₄O₂
Pto. de fusión: 180…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003690
Núm. CAS: 57-63-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR