Desvenlafaxine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)-ethyl)phenol, O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
461570010
461570050
ACRO461570010EA
61.7
EUR
ACRO461570010
ACRO461570050
Desvenlafaxine 97%
Desvenlafaxine
Formula:
C₁₆H₂₅NO₂ MW: 263.38 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00871934 Núm. CAS: 93413-62-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |