Caffeine citrate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, citric acid,1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione, Citrated caffeine
461720250 461721000
ACRO461720250EA 127 EUR
ACRO461720250 ACRO461721000
Caffeine citrate
Caffeine citrate
Formula: C₁₄H₁₈N₄O₉
MW: 386,32 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044986
Núm. CAS: 69-22-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 48 to 52 % (Caffeine)
Titration with TBAH 48 to 52 % (Citric acid)