Ceftazidime pentahydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
461730050 461730250
ACRO461730050EA 86.5 EUR
ACRO461730050 ACRO461730250
Ceftazidime pentahydrate 98%
Ceftazidime pentahydrate
Formula: C₂₂H₃₂N₆O₁₂S₂
Pto. de fusión: >150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153936
Núm. CAS: 78439-06-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 13 to 15 % (0.1g)
HPLC ≥97.5 %