Cilnidipine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Cinnamyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
461750010 461750050
ACRO461750010EA 57.9 EUR
ACRO461750010 ACRO461750050
Cilnidipine 99%
Cilnidipine
Formula: C₂₇H₂₈N₂O₇
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00865853
Núm. CAS: 132203-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %