Pyrantel pamoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Pyrantel embonate
461890050 461890250 461891000
ACRO461890050EA 54.3 EUR
ACRO461890050 ACRO461890250 ACRO461891000
Pyrantel pamoate 98%
Pyrantel pamoate
Formula: C₁₁H₁₄N₂S·C₂₃H₁₆O₆
MW: 594,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072037
Núm. CAS: 22204-24-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (60°C, 3 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 97 to 103 % (on dry substance)