Sarpogrelate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sarpogrelate HCl, 4-((1-(Dimethylamino)-3-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)propan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid hydrochloride
461910010 461912500
ACRO461910010EA 466 EUR
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Formula: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
MW: 465,97 g/mol
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00887582
Núm. CAS: 135159-51-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %