Fludrocortisone acetate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462090010 462090050
ACRO462090010EA 156 EUR
ACRO462090010 ACRO462090050
Fludrocortisone acetate
Fludrocortisone acetate
Formula: C₂₃H₃₁FO₆
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00864160
Núm. CAS: 514-36-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Solubility (5 % in acetone) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %