Fluticasone propionate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
462101000
462105000
ACRO462101000EA
64
EUR
ACRO462101000
ACRO462105000
Fluticasone propionate
Fluticasone propionate
Formula:
C₂₅H₃₁F₃O₅S Pto. de fusión: 272…273 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00866007 Núm. CAS: 80474-14-2 |