Levetiracetam
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462120050 462120250
ACRO462120050EA 83.3 EUR
ACRO462120050 ACRO462120250
Levetiracetam
Levetiracetam
Formula: C₈H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03265610
Núm. CAS: 102767-28-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -76° to -82° (20 °C, 589 nm) (2 % in water)