Sertraline hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462190010 462190050
ACRO462190010EA 47.8 EUR
ACRO462190010 ACRO462190050
Sertraline hydrochloride
Sertraline hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₇Cl₂N
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00895772
Núm. CAS: 79559-97-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +43° (20°C, 589 nm) (2 % in CH3OH)