Trimetilo citrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
462250050 462250250
ACRO462250050EA 42 EUR
ACRO462250050 ACRO462250250
Trimetilo citrato
Trimetilo citrato
Formula: C₉H₁₄O₇
Pto. Ebullición: 176 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025889
Núm. CAS: 1587-20-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 82 °C
GC ≥97.5 %