6-terc-Butil-2,4-xilenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 54.4 EUR
ACRO462570100 ACRO462570500
6-terc-Butil-2,4-xilenol 97%
6-terc-Butil-2,4-xilenol
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 249 °C
Pto. de fusión: 22…23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002234
Núm. CAS: 1879-09-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %