Amoxicillin 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
455140050 455140250 455140010
ACRO455140050EA 0 EUR
ACRO455140050 ACRO455140250 ACRO455140010
Amoxicillin 96%
Amoxicillin
White to off-white Crystalline powder
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₅S
Pto. de fusión: 330 °C
Número MDL: MFCD00056860
Núm. CAS: 26787-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 15 %
HPLC ≥95.0 %