Penicillin V potassium salt 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin V Potassium
455230250
455230050
ACRO455230250EA
127
EUR
ACRO455230250
ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Formula:
C₁₆H₁₇KN₂O₅S MW: 388.48 g/mol Pto. de fusión: 197…202 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051771 Núm. CAS: 132-98-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...