Lámpara de xenon
Proveedor: COLLECTION PREFIX HPLC
650-1500
903-0155EA 954 EUR
903-0155 HITA250-1600
Lámpara de xenon
Luces Lámparas de xenón
This xenon lamp is suitable for F-2500, F-2700, F-2710, F-4500, F-7000, F-2000, F-3000, F-3010, F-4000 and F-4010 spectrophotometers.