Vydac 218MS C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
218MS5C0150EA 291 EUR
218MS5C0150 218MS5205 218MS5.310 218MS5215 218MS5415 218MS51 218MS54 218MS510 218MS15204 218GD54MS/N 218GK54MS/N
Vydac 218MS C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas Vydac MS son un desarrollo posterior de Grace para la separación de biomoléculas por HPLC en fase reversa.
  • Cinco químicas de fase reversa
  • Excelente forma de pico con poca o ninguna TFA
  • Las recuperaciones ricas en proteínas facilitan la ampliación
Un proceso de unión y tratamiento de superficie patentado otorga a las columnas Vydac MS una selectividad única. Una variedad de fases reversas hace que esta línea de productos sea adecuada para el análisis de péptidos pequeños a proteínas grandes, intactas y no desnaturalizadas.