Vydac 208MS C8, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
208MS5210EA 857 EUR
208MS5210 208MS5215 208MS5415 208MS52 208MS54
Vydac 208MS C8, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas Vydac MS son un desarrollo posterior de Grace para la separación de biomoléculas por HPLC en fase reversa. Un proceso de unión y tratamiento de superficie patentado otorga a las columnas Vydac MS una selectividad única. Una variedad de fases reversas hace que esta línea de productos sea adecuada para el análisis de péptidos pequeños a proteínas grandes, intactas y no desnaturalizadas.
  • Cinco químicas de fase reversa
  • Excelente forma de pico con poca o ninguna TFA
  • Las recuperaciones ricas en proteínas facilitan la ampliación