Avantor® Genesis, Columnas HPLC, AQ
Proveedor: Avantor
FM15951EEA 1230 EUR
FM15951E FH1951-2/N
Avantor® Genesis, Columnas HPLC, AQ
Columnas de cromatografía
Las fases de Avantor® Genesis se basan en sílice esférica libre de metales de alta pureza. Son adecuados para el análisis de una amplia gama de analitos.
  • Buena forma de pico y reproducibilidad
  • Larga vida útil de la columna
  • Estabilidad del pH 1 a 10