Avantor® Genesis, Columnas HPLC, Cyano
Proveedor: Avantor
FM15965EEA 1210 EUR
FM15965E FM25965E FM15965ER
Avantor® Genesis, Columnas HPLC, Cyano
Columnas de cromatografía
Las fases de Avantor® Genesis se basan en sílice esférica libre de metales de alta pureza. Son adecuados para el análisis de una amplia gama de analitos.
  • Excelente forma de pico y eficiencia
  • Larga vida útil de la columna