Vydac 208TP C8, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
554-7581EA 1210 EUR
554-7581 208TP510 208FSK510 208TP5210 208TP5215 208TP5415 208TP52 208TP1010 208TP1022 208GCC1210 208FSK1210 208TP101510 208TP152022 208GD104/N 208GD34/N 208GD52/N 208GD54/N 208GK104/N 208GK34/N 208GK52/N 208GK54/N 208GCC1010
Vydac 208TP C8, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac TP es la primera gama de fases de medios de poro ancho desarrolladas en la gama Vydac y es el estándar de la industria para separaciones de péptidos y proteínas. Los grandes poros de la sílice TP de 300 Å dan a las moléculas polipeptídicas acceso completo al interior de los poros de la sílice.
  • Larga vida útil de la columna y lixiviación de fases insignificante
  • Purificaciones de proteínas confiables, escalables desde la escala analítica hasta la preparativa
  • Referenciado en una gran cantidad de patentes y publicaciones.
208TP C8 es menos hidrofóbico que C18TP y se recomienda para el análisis de péptidos, 10 – 20K MW.
Vydac es una marca registrada de W.R.Grace and Co.