Vydac 214ATP C4, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
214ATP5405EA 822 EUR
214ATP5405 214ATP54 214ATP5415 214AGD54/N
Vydac 214ATP C4, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac TP es la primera gama de fases de medios de poro ancho desarrolladas en la gama Vydac y es el estándar de la industria para separaciones de péptidos y proteínas. Los grandes poros de la sílice TP de 300 Å dan a las moléculas polipeptídicas acceso completo al interior de los poros de la sílice.
  • Larga vida útil de la columna y lixiviación de fases insignificante
  • Purificaciones de proteínas confiables, escalables desde la escala analítica hasta la preparativa
  • Referenciado en una gran cantidad de patentes y publicaciones.
214ATP C4 tiene un nivel más bajo de protección terminal y está optimizado para el análisis de la hormona del crecimiento humano.
Vydac es una marca registrada de W.R.Grace and Co.