Vydac 214TP C4, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
554-7580EA 1220 EUR
554-7580 214FSK510 214GCC510 214TP5205 214TP5405 214TP5210 214TP5410 214TP5115 214TP5215 214TP5315 214TP5415 214TP51 214TP52 214TP53 214TP510 214TP10415 214TP101015 214TP104 214TP1010 214TP1022 214GCC1210 214FSK1210 214FSK1510 214TP10152215 214TP101510 214TP101522 214GCC152010 214TP152022 214GK104/N 214GK52/N 214GK54/N 214GD104/N 214GD34/N 214GD52/N 214GD54/N 214GCC1520/N 214GCC1010 HICH5138110 214GD51/N 214GK51/N
Vydac 214TP C4, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac TP es la primera gama de fases de medios de poro ancho desarrolladas en la gama Vydac y es el estándar de la industria para separaciones de péptidos y proteínas. Los grandes poros de la sílice TP de 300 Å dan a las moléculas polipeptídicas acceso completo al interior de los poros de la sílice.
  • Larga vida útil de la columna y lixiviación de fases insignificante
  • Purificaciones de proteínas confiables, escalables desde la escala analítica hasta la preparativa
  • Referenciado en una gran cantidad de patentes y publicaciones.
214TP C4 es una fase C4 deMore Product Information