Vydac 219TP Diphenyl, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
219GCC510EA 542 EUR
219GCC510 219TP5210 219TP5215 219TP5415 219TP54 219TP510 219TP1010 219FSK1210 219GD52/N 219GK52/N
Vydac 219TP Diphenyl, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Vydac TP es la primera gama de fases de medios de poro ancho desarrolladas en la gama Vydac y es el estándar de la industria para separaciones de péptidos y proteínas. Los grandes poros de la sílice TP de 300 Å dan a las moléculas polipeptídicas acceso completo al interior de los poros de la sílice.
  • Larga vida útil de la columna y lixiviación de fases insignificante
  • Purificaciones de proteínas confiables, escalables desde la escala analítica hasta la preparativa
  • Referenciado en una gran cantidad de patentes y publicaciones.
Fase de difenilo de primeraMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Carga de carbono 4%
Extremo tapado Yes
Código USP L11