Vydac 214MS C4, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
214MS5.1505EA 1200 EUR
214MS5.1505 214MS5205 214MS5405 214MS5.07515 214MS5.315 214MS5215 214MS5415 214MS5.325 214MS52 214MS54 214MS1022 214FSK1210MS 214GK52MS/N 214GK54MS/N 214GD52MS/N 214GD54MS/N
Vydac 214MS C4, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Estas columnas Vydac MS son un desarrollo posterior de Grace para la separación de biomoléculas por HPLC en fase reversa. Un proceso de unión y tratamiento de superficie patentado otorga a las columnas Vydac MS una selectividad única. Una variedad de fases reversas hace que esta línea de productos sea adecuada para el análisis de péptidos pequeños a proteínas grandes, intactas y no desnaturalizadas.
  • Cinco químicas de fase reversa
  • Excelente forma de pico con poca o ninguna TFA
  • Las recuperaciones ricas en proteínas facilitan la ampliación
Menor capacidad que C18 o C8, adecuado para proteínas hidrofóbicas o cuando se desea un mínimo de disolvente orgánico. Ideal para biomoléculas >10K MW, proteínas intactas no desnaturalizadas, anticuerpos, oligonucleótidos, hormona del crecimiento humano.
Vydac es una marca registrada de W.R.Grace and Co.