Vydac 238MS C18, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
238MS5.310EA 1110 EUR
238MS5.310 238GK54MS/N
Vydac 238MS C18, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Estas columnas Vydac MS son un desarrollo posterior de Grace para la separación de biomoléculas por HPLC en fase reversa. Un proceso de unión y tratamiento de superficie patentado otorga a las columnas Vydac MS una selectividad única. Una variedad de fases reversas hace que esta línea de productos sea adecuada para el análisis de péptidos pequeños a proteínas grandes, intactas y no desnaturalizadas.
  • Cinco químicas de fase reversa
  • Excelente forma de pico con poca o ninguna TFA
  • Las recuperaciones ricas en proteínas facilitan la ampliación
El enlace monomérico ofrece una mayor interacción peptídica y generalmente produce recuentos de picos más altos. Úselo para las mismas aplicaciones que 218MS, pero ofrece una selectividad C18 diferente.
Vydac es una marca registrada de W.R.Grace and Co.