Avantor® Genesis, Columnas HPLC, Phenyl
Proveedor: Avantor
FM15980EEA 898 EUR
FM15980E FM25980E
Avantor® Genesis, Columnas HPLC, Phenyl
Columnas de cromatografía
Las fases de Avantor® Genesis se basan en sílice esférica libre de metales de alta pureza. Son adecuados para el análisis de una amplia gama de analitos.
  • Excelente forma de pico y eficiencia
  • Larga vida útil de la columna