Ácido 4-metoxicinámico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H60144.14 H60144.22
H60144.14EA 67.3 EUR
H60144.14 H60144.22
Ácido 4-metoxicinámico ≥99%
Ácido 4-metoxicinámico
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004398
Núm. CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0