SP Bel-Art Freezer Storage Boxes, 81 Places
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F188520011 F188520016
BELAF188520011EA 112 EUR
BELAF188520011 BELAF188520016
SP Bel-Art Freezer Storage Boxes, 81 Places
Cajas Criocajas
Estas cajas de almacenamiento de polipropileno proporcionan un almacenamiento compacto y mantienen los viales criogénicos organizados en el banco, en el congelador o durante el transporte.
  • Puede utilizarse en rangos de temperatura de -80 a +121 °C
  • Rejilla alfanumérica para el seguimiento de muestras individuales
  • Las características "sin deslizamiento" moldeadas en el fondo y la tapa garantizan un apilamiento seguro
  • La tapa translúcida de ajuste seguro permite ver el contenido
  • Los paneles mate en dos lados permiten un etiquetado sin problemas
A diferencia de los modelos de cartón, estas resistentes cajas son esterilizables en autoclave y no se estropean con la exposición a la humedad y el uso intensivo.
Precaución: No caben en las rejillas estándar del congelador.