Columnas capilares Chromolith® CapRod®
Proveedor: Merck
1.50402.0001 1.50404.0001 1.50405.0001 1.50407.0001 1.50400.0001 1.50403.0001 1.50409.0001 1.50426.0001 1.50424.0001 1.52031.0001
1.50402.0001EA 1400 EUR
1.50402.0001 1.50404.0001 1.50405.0001 1.50407.0001 1.50400.0001 1.50403.0001 1.50409.0001 1.50426.0001 1.50424.0001 1.52031.0001
Columnas capilares Chromolith® CapRod®
Columnas de cromatografía
Sistema nano-LC rápido para proteínas y péptidos. Los capilares Chromolith® CapRod® combinan la velocidad de la tecnología de sílice monolítica con la sensibilidad del sistema nano-LC, proporcionando un sistema analítico de LC/MS muy rápido y sensible.
  • Altas velocidades de flujo a baja presión
  • Larga vida útil de la columna
  • Manejo resistente