Columnas de HPLC, Superspher®
Proveedor: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 849 EUR
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Columnas de HPLC, Superspher®
Columnas de cromatografía
Superspher® mejora la eficacia de separación del análisis por HPLC. Este transportador de sílice esférico de alto rendimiento con un tamaño de partículas medio de 4 μm ofrece la mejor relación de rendimiento de presión / separación respecto a la generación actual de sistemas de HPLC y según el cálculo teórico y la experiencia práctica.
El número de platos teóricos para Superspher® es <100.000 N / m. Por lo tanto, son la primera opción si las mezclas complejas requieren una capacidad extremadamente elevada.
Existe una amplia gama de modificaciones en Superspher® disponibles:More Product Information