Placas de bioanálisis, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 248 EUR
734-2179 734-1342
Placas de bioanálisis, Nunc™
Placas de cultivo Placas de bioanálisis
De poliestireno (PS), esterilizadas, con tapa. Útil para la detección de grandes números de colonias en experimentos de clonación. Placas de bajo perfil diseñadas para cribado del genoma y recogida de colonias.
  • Se puede utilizar para el cultivo de bacterias y hongos; también adecuada para ensayos de difusión en agar
  • Se puede utilizar como cámara de humedad para la incubación de placas MicroWell™
  • Revestido con papel de filtro húmedo, también se puede utilizar como cámara de incubación en hibridaciones in situ
  • Gran área de crecimiento
  • Placa de bajo perfil que se adecúa a instrumentos robóticos