VWR® Star Tec, Sillas de laboratorio
Proveedor: VWR Collection
132-1390EA 305 EUR
132-1390 132-1391 132-1392 132-1393 132-1394 132-1395
VWR® Star Tec, Sillas de laboratorio
Sillas
Estas sillas de laboratorio, con asiento y respaldo tapizados de piel sintética negra, son blandas y cómodas. El respaldo permanente sigue todos los movimientos y permite sentarse de forma dinámica en el laboratorio; gracias a su diseño extragrande y ergonómico con soporte lumbar integrado, las almohadillas del respaldo ofrecen la máxima comodidad y favorecen un microclima óptimo. El respaldo estrechado en la parte superior ofrece espacio para los codos, lo que favorece la flexibilidad del trabajo en el laboratorio y ofrece libertad de movimientos.
  • Lavable, resistente a desinfectantes
  • Sólida y fácil de limpiar
  • Altura e inclinación del respaldo regulables
  • Gracias a la regulación de la inclinación del asiento, es posible adoptar la posición de trabajo inclinada habitual del laboratorio
  • Se pueden realizar todas las funciones desde una cómoda posición de sentado
  • La práctica asa del respaldo permite un manejo sencillo y una movilidad máxima
  • Con base de plástico negro robusto en forma de estrella
Certificaciones: Aptas para su uso en laboratorios de bioseguridad BSL 1 y BSL 2, conformes a GMP.