Normas de turbidez
Proveedor: Avantor
VWR®
84209.600EA 278 EUR
84209.600
Normas de turbidez
Normativas Estándar para turbidedad
Estándares de turbidez en forma de kit o alternativamente como soluciones madre de formazina que permiten a los usuarios crear sus propios estándares definidos.
  • Juego de patrones diseñados para su uso con los turbidímetros TIR 200 y TIR 210 con un rango de medición de 0,01 a 1100 NTU
  • Ideal para unidades que miden la luz dispersa en un ángulo de 90 0, como se estipula en la norma EN ISO 7027
Certificaciones: ISO 7027
Información de suministro: Kit suministrado en un práctico estuche