Guantes resistentes al corte, uvex C500 wet plus
Proveedor: UVEX
6049611 6049610 6049609 6049608 6049607
UVEX6049611EA 24.3 EUR
UVEX6049611 UVEX6049610 UVEX6049609 UVEX6049608 UVEX6049607
Guantes resistentes al corte, uvex C500 wet plus
Guantes
Estos guantes de bambú-viscosa/vidrio/HPPE/poliamida presentan un revestimiento HPE en la palma y los dedos. La tecnología Bamboo TwinFlex® garantiza la máxima resistencia a los cortes, una excepcional resistencia a la abrasión y un extraordinario confort de uso. Adecuado para aplicaciones húmedas, aceitosas o grasientas.
  • Resistente al calor por contacto hasta 100 °C
  • Resistente al aceite y a la grasa
  • Excelente confort de uso y sensación táctil con la tecnología climazone
  • Muy buen agarre en entornos húmedos y mojados
  • Máxima resistencia al corte de nivel 5