Guantes resistentes a productos químicos, uvex profabutyl B-05R
Proveedor: UVEX
6094911 6094910 6094907 6094908 6094909
UVEX6094911EA 59.9 EUR
UVEX6094911 UVEX6094910 UVEX6094907 UVEX6094908 UVEX6094909
Guantes resistentes a productos químicos, uvex profabutyl B-05R
Guantes
Estos guantes sin soporte, fabricados en caucho butílico al 100%, ofrecen una buena resistencia a compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, aminas y soluciones salinas saturadas, además de ácidos y álcalis.
  • Recubrimiento sin costuras de bromobutilo (aprox. 0,50 mm)
  • Buen agarre en zonas húmedas y mojadas
  • Muy flexible, incluso a bajas temperaturas
  • Impermeable al vapor de agua, gases y sustancias tóxicas
Tenga en cuenta: El butilo no es resistente al aceite, la grasa, los hidrocarburos alifáticos y aromáticos o los hidrocarburos clorados.