Frascos, sin tapa
Proveedor: RIXIUS
4-1101-0025-25 4-1101-0350-90 4-1201-0050-35 4-1201-0100-45 4-1201-0325-65 4-1201-0500-90
RIXI4-1101-0025-25EA 311 EUR
RIXI4-1101-0025-25 RIXI4-1101-0350-90 RIXI4-1201-0050-35 RIXI4-1201-0100-45 RIXI4-1201-0325-65 RIXI4-1201-0500-90
Frascos, sin tapa
Tarros Tarros para uso general
Estas tapas deslizantes de frascos están hechas de PP blanco.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
Información para pedidos: Los tapones se necesitan pedir por separado
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904