4-tert-Butylphenyl glycidyl ether 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55945.06 H55945.14
H55945.06EA 56.5 EUR
H55945.06 H55945.14
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether 95%
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Used in paint industry and serves as organic coating in paint, boat paint, building coating material and also as an epoxy reactive diluent.
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 165…170 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,038
Pto. de inflamación: 102 °C (216 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005136
Núm. CAS: 3101-60-8
EINECS: 221-453-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) 94,0%
Refractive index 1,5150
Solubility Slightly soluble in water