Nicotinamide-N-oxide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 260 EUR
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 291…293 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006202
Núm. CAS: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97,5%