D-Xylulose ≥95% en solución acuosa
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: D-threo-pent-2-ulose, D-threo-2-pentulose
20830-1 20830-10 20830-5 20830-50
CAYM20830-1EA 41.8 EUR
CAYM20830-1 CAYM20830-10 CAYM20830-5 CAYM20830-50
D-Xylulose ≥95% en solución acuosa
D-Xylulose
D-Xylulose is a ketopentose, a monosaccharide containing five carbon atoms and a ketone functional group.
  • λmax: 278 nm
Formula: C₅H₁₀O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065958
Núm. CAS: 551-84-8